Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954024-10G OR954024-1G OR954024-5G
APOSOR954024-10GEA 1120 CHF
APOSOR954024-10G APOSOR954024-1G APOSOR954024-5G
Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Pyrrolidine-1-carbothioamide
Formel: C₅H₁₀N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00178436
CAS-Nummer: 40398-36-5