4,6-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953987-10G OR953987-1G OR953987-5G
APOSOR953987-10GEA 776 CHF
APOSOR953987-10G APOSOR953987-1G APOSOR953987-5G
4,6-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 98%
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine
Formel: C₉H₁₀N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00659246
CAS-Nummer: 64036-71-1