1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953972-1G OR953972-5G
APOSOR953972-1GEA 244 CHF
APOSOR953972-1G APOSOR953972-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04309657
CAS-Nummer: 640264-45-5