3-Isobutoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953952-10G
OR953952-1G
OR953952-5G
APOSOR953952-10GEA
819
CHF
APOSOR953952-10G
APOSOR953952-1G
APOSOR953952-5G
3-Isobutoxybenzoesäure 98%
3-Isobutoxybenzoesäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01993662 CAS-Nummer: 350997-58-9 |