2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR953929-1G OR953929-5G
APOSOR953929-1GEA 149 CHF
APOSOR953929-1G APOSOR953929-5G
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
Formel: C₁₃H₂₀Cl₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00444963
CAS-Nummer: 33162-17-3