3-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 166 CHF
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BClNO₃
MW: 241,4800 g/mol
Melting Pt: 218…220 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436014
CAS-Nummer: 874288-10-5