1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953815-5G
APOSOR953815-5GEA
258
CHF
APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ MW: 143,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659684 CAS-Nummer: 517918-95-5 |