Isochinolin-1-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953813-1G
OR953813-250MG
APOSOR953813-1GEA
151
CHF
APOSOR953813-1G
APOSOR953813-250MG
Isochinolin-1-carbaldehyd 95%
Isochinolin-1-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738864 CAS-Nummer: 4494-18-2 |