Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953792-1G
OR953792-250MG
APOSOR953792-1GEA
154
CHF
APOSOR953792-1G
APOSOR953792-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,150 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739249 CAS-Nummer: 56671-67-1 |