3,3,5-Trimethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953657-100G OR953657-10G OR953657-25G
APOSOR953657-100GEA 108 CHF
APOSOR953657-100G APOSOR953657-10G APOSOR953657-25G
3,3,5-Trimethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
3,3,5-Trimethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019378
CAS-Nummer: 116-02-9