4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953653-1G OR953653-5G
APOSOR953653-1GEA 393 CHF
APOSOR953653-1G APOSOR953653-5G
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02254125
CAS-Nummer: 18986-09-9