3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953566-100MG OR953566-1G OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA 344 CHF
APOSOR953566-100MG APOSOR953566-1G APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₅IN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08457789
CAS-Nummer: 900514-07-0