N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953558-1G
OR953558-5G
APOSOR953558-1GEA
261
CHF
APOSOR953558-1G
APOSOR953558-5G
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Formel:
C₉H₇ClN₂O MW: 194.62 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463630 CAS-Nummer: 50982-66-6 |