1-tert-Butylazetidin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-tert-Butyl-3-azetidinol
OR953557-25G
OR953557-50G
OR953557-5G
APOSOR953557-25GEA
372
CHF
APOSOR953557-25G
APOSOR953557-50G
APOSOR953557-5G
1-tert-Butylazetidin-3-ol
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Formel:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02323245 CAS-Nummer: 13156-04-2 |