5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953479-100MG OR953479-1G OR953479-250MG
APOSOR953479-100MGEA 201 CHF
APOSOR953479-100MG APOSOR953479-1G APOSOR953479-250MG
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06654975
CAS-Nummer: 40808-25-1