Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953473-1G OR953473-5G
APOSOR953473-1GEA 0 CHF
APOSOR953473-1G APOSOR953473-5G
Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Isopropyl-2-pyridyl ketone
Formel: C₉H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00778577
CAS-Nummer: 59576-30-6