Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953424-1G OR953424-5G
APOSOR953424-1GEA 0 CHF
APOSOR953424-1G APOSOR953424-5G
Ethyl-4-acetylbenzoate 95%
Ethyl-4-acetylbenzoate
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013241
CAS-Nummer: 38430-55-6