(2-Chlorphenyl)acetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chlorophenyl)acetamide
OR953412-1G OR953412-5G
APOSOR953412-1GEA 69.6 CHF
APOSOR953412-1G APOSOR953412-5G
(2-Chlorphenyl)acetamid 98%
(2-Chlorphenyl)acetamid
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169.6100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00176724
CAS-Nummer: 10268-06-1