3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953399-1G OR953399-250MG
APOSOR953399-1GEA 522 CHF
APOSOR953399-1G APOSOR953399-250MG
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00996156
CAS-Nummer: 180741-46-2