2-Phenoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953387-1G
APOSOR953387-1GEA 34.8 CHF
APOSOR953387-1G
2-Phenoxybenzonitril 98%
2-Phenoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271960
CAS-Nummer: 6476-32-0