1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953326-5G
APOSOR953326-5GEA
145
CHF
APOSOR953326-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile
Formel:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,2050 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037879 CAS-Nummer: 69947-09-7 |