1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR953324-1G
APOSOR953324-1GEA 158 CHF
APOSOR953324-1G
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₆H₅N₃O
MW: 135,1200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464845
CAS-Nummer: 16328-62-4