3-Ethylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953182-100G
OR953182-25G
APOSOR953182-100GEA
272
CHF
APOSOR953182-100G
APOSOR953182-25G
3-Ethylanilin 95%
3-Ethylanilin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007818 CAS-Nummer: 587-02-0 |