N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953155-5G
APOSOR953155-5GEA 108 CHF
APOSOR953155-5G
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₇H₉N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956024
CAS-Nummer: 5028-23-9