Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-thiazolecarboxylate
OR953064-5G
APOSOR953064-5GEA 108 CHF
APOSOR953064-5G
Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Formel: C₅H₅NO₂S
MW: 143,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18075580
CAS-Nummer: 55842-56-3