Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrophenylacetate
OR953022-5G
APOSOR953022-5GEA 126 CHF
APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669939
CAS-Nummer: 10268-12-9