Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR952913-5G
APOSOR952913-5GEA 87 CHF
APOSOR952913-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08702763
CAS-Nummer: 96835-17-5