6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
OR952866-25G
APOSOR952866-25GEA 0 CHF
APOSOR952866-25G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine 96%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
MW: 168,5800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09881451
CAS-Nummer: 166176-45-0