3',5'-Dihydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
OR952849-100G OR952849-500G
APOSOR952849-100GEA 110 CHF
APOSOR952849-100G APOSOR952849-500G
3',5'-Dihydroxyacetophenon 98%
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002290
CAS-Nummer: 51863-60-6