4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952720-1G
OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA
213
CHF
APOSOR952720-1G
APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00175950 CAS-Nummer: 84545-14-2 |