Methyl-5-Methoxy-3-Oxovalerat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 112 CHF
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-Methoxy-3-Oxovalerat 95%
Methyl-5-Methoxy-3-Oxovalerat
Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C/0.075mmHg
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042840
CAS-Nummer: 62462-05-9