Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-morpholinoacetate, Ethyl morpholinoacetate
OR952661-25G
APOSOR952661-25GEA 115 CHF
APOSOR952661-25G
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Ethyl-2-morpholinoacetate
Formel: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023375
CAS-Nummer: 3235-82-3