N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952632-1G OR952632-250MG
APOSOR952632-1GEA 541 CHF
APOSOR952632-1G APOSOR952632-250MG
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07776841
CAS-Nummer: 169205-93-0