4-Methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9526-25G OR9526-5G
APOSOR9526-25GEA 76.6 CHF
APOSOR9526-25G APOSOR9526-5G
4-Methoxy-3-nitropyridin
4-Methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₃
Melting Pt: 72…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209661
CAS-Nummer: 31872-62-5