Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate
OR952598-5G
APOSOR952598-5GEA 101 CHF
APOSOR952598-5G
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00906963
CAS-Nummer: 72784-43-1