3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952582-1G
APOSOR952582-1GEA
81.9
CHF
APOSOR952582-1G
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00186947 CAS-Nummer: 80636-30-2 |