1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952572-1G OR952572-250MG
APOSOR952572-1GEA 56.7 CHF
APOSOR952572-1G APOSOR952572-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00296984
CAS-Nummer: 73627-18-6