7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR952570-1G
OR952570-5G
APOSOR952570-1GEA
26.2
CHF
APOSOR952570-1G
APOSOR952570-5G
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoxaline
Formel:
C₈H₄BrClN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02955309 CAS-Nummer: 89891-65-6 |