2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952433-1G OR952433-5G
APOSOR952433-1GEA 25.8 CHF
APOSOR952433-1G APOSOR952433-5G
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909912
CAS-Nummer: 115279-57-7