6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952430-1G OR952430-5G
APOSOR952430-1GEA 201 CHF
APOSOR952430-1G APOSOR952430-5G
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06248004
CAS-Nummer: 73615-83-5