6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952422-1G OR952422-250MG
APOSOR952422-1GEA 117 CHF
APOSOR952422-1G APOSOR952422-250MG
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114865
CAS-Nummer: 22246-12-4