2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952330-1G
OR952330-250MG
APOSOR952330-1GEA
436
CHF
APOSOR952330-1G
APOSOR952330-250MG
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine
Formel:
C₁₀H₁₇NOSi Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659011 CAS-Nummer: 782479-88-3 |