Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 128 CHF
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375372
CAS-Nummer: 65169-43-9