2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäurehydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9522-1G OR9522-250MG OR9522-5G
APOSOR9522-1GEA 90.5 CHF
APOSOR9522-1G APOSOR9522-250MG APOSOR9522-5G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäurehydrazid
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäurehydrazid
Formel: C₉H₁₀N₄O
Melting Pt: 180…185 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00269303
CAS-Nummer: 144835-67-6