5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952165-100MG
OR952165-1G
OR952165-250MG
APOSOR952165-100MGEA
193
CHF
APOSOR952165-100MG
APOSOR952165-1G
APOSOR952165-250MG
5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95%
5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052857 CAS-Nummer: 1045855-18-2 |