4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952086-1G
OR952086-250MG
APOSOR952086-1GEA
140
CHF
APOSOR952086-1G
APOSOR952086-250MG
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664431 CAS-Nummer: 383132-27-2 |