(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 368 CHF
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190601
CAS-Nummer: 19733-96-1