5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952019-1G
OR952019-5G
APOSOR952019-1GEA
68
CHF
APOSOR952019-1G
APOSOR952019-5G
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ MW: 161,2037 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18375231 CAS-Nummer: 5228-52-4 |