Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR952004-25G
APOSOR952004-25GEA 119 CHF
APOSOR952004-25G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460168
CAS-Nummer: 832715-51-2