2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951990-1G OR951990-25G OR951990-5G
APOSOR951990-1GEA 131 CHF
APOSOR951990-1G APOSOR951990-25G APOSOR951990-5G
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
2-Acetamido-5-methoxytoluene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00458126
CAS-Nummer: 31601-41-9